Merck
124087
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylaniline
98%
Synonim(y):
2-Bromo-p-toluidine, 4-Amino-3-bromotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
Beilstein:
1931711
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.602 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
gęstość
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-bromo-4-metyloanilina uczestniczy w katalizowanym palladem selektywnym aminowaniu 3-bromochinoliny z otrzymaniem 3-(2-bromo-4-metylofenyloamino) chinoliny. Reaguje z 2-karboksylanami etylu i metylu imidazo[1,2-a]pirydyny w obecności Me3Al, tworząc amid.
Zastosowanie
2-Bromo-4-metyloanilina została wykorzystana w syntezie iminofosforanów.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and reactivity of ortho-palladated arylcarbodiimides and aryl isothiocyanates. Formation of C-palladated quinazolines. Synthesis of 2-aminoquinolines.
Vicente J, et al.
Organometallics, 23(20), 4711-4722 (2004)
Synthesis of 7H-indolo [2, 3-c] quinolines: study of the Pd-catalyzed intramolecular arylation of 3-(2-bromophenylamino) quinolines under microwave irradiation.
Koubachi J, et al.
Tetrahedron, 66(10), 1937-1946 (2010)
Synthesis of 7H-indolo [2, 3-c] quinolines: study of the Pd-catalyzed intramolecular arylation of 3-(2-bromophenylamino) quinolines under microwave irradiation.
Hostyn S, et al.
Tetrahedron, 62(19), 4676-4684 (2006)