Kluczowe dokumenty
901834
Pomalidomide-PEG5-Alkyne
≥95%
Synonim(y):
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-4,7,10,13,16-pentaoxanonadec-18-ynamide, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Polecane produkty
ligand
pomalidomide
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
alkyne
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCOCCOCCOCCOCCOCC#C)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C27H33N3O10/c1-2-9-36-11-13-38-15-17-40-18-16-39-14-12-37-10-8-23(32)28-20-5-3-4-19-24(20)27(35)30(26(19)34)21-6-7-22(31)29-25(21)33/h1,3-5,21H,6-18H2,(H,28,32)(H,29,31,33)
Klucz InChI
RLYIVXHPIRSXJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na CRBN-PEG z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejścia do degradacji białek
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTACs
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901834-50MG | 4061835330782 |