Merck
910015
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanoic acid
≥95%
Synonim(y):
Azido-PEG5-CH2CO2H, N3-PEG5-CH2COOH, Kwas azido-PEG5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Próba
≥95%
Formularz
(Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
azide
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Zastosowanie
Ten heterobifunkcyjny, usieciowany PEG-ylowany kwas 17-azido-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekanowy posiada grupę karboksylową na jednym końcu i azydek na drugim. Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Ten azydo-PEG5-kwasowy łącznik może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciał i leków lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)