Merck
902683
Sigma-Aldrich
BocNH-PEG5-acid
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20-hexaoxa-5-azadocosan-22-oic acid, Boc-NH-PEG5-CH2COOH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H33NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Boc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C17H33NO9/c1-17(2,3)27-16(21)18-4-5-22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
Klucz InChI
OLLNIAGWMCSEJB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten heterobifunkcyjny, usieciowany PEG-linker zawiera na jednym końcu kwas karboksylowy, a na drugim grupę aminową zabezpieczoną Boc, którą można usunąć w warunkach lekko kwaśnych. Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Kwas BocNH-PEG5 może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych do biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciało-lek lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degradera do ukierunkowanej degradacji białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miyuki Mabuchi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 25(16), 3373-3377 (2015-06-24)
This Letter presents an effective method for the identification of target proteins of bioactive compounds such as drugs, natural products, and intrinsic ligands, using an affinity resin. The application of a photo-labile linker to an affinity resin enabled the selective