Kluczowe dokumenty
8.51041
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atomy)
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms), Boc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H39NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
oil
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
Klucz InChI
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
22-atomowa przekładka aminokwasowa PEG. Może być wprowadzony przy użyciu protokołów Boc SPPS
Zastosowanie
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atomy) 10729. CAS 882847-13-4, masa molowa 453,53 g/mol.
Powiązanie
Zastępuje: 01-63-0207
Komentarz do analizy
Color (visual): colorless to slight yellow to yellow-brown
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 452.2 - 454.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3