About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCCOCCC(O)=O
Zastosowanie
Jest to środek sieciujący z grupą bromową na jednym końcu i grupą karboksylową na drugim końcu. Związek zawiera pojedynczą jednostkę PEG, aby poprawić rozpuszczalność.
Kwas bromo-PEG1 jest heterobifunkcyjnym, PEGylowanym środkiem sieciującym z grupą bromową na jednym końcu i grupą karboksylową na drugim. Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Kwas bromo-PEG1 może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciał i leków lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901573-50MG | 4061835330362 |