Merck
JKA4095
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5K-Alkyne
average Mn 5,000
Synonim(y):
Alkyne-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
HCCCH2NHCOCH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OCH2CONHCH2CCH
Kod UNSPSC:
12162002
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Opis ogólny
Alkyne-PEG-Alkyne. Click PEG crosslinking reagent for reaction with azide groups.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.