Merck
JKA3177
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Alkyne
Synonim(y):
mPEG-Alkyne, Methoxy-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CONHCH2CCH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
mPEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Methoxy PEG Alkyne. Click chemistry PEG reagent for reaction with azide groups.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1