Merck
QBD10631
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-Lysine-dPEG®4-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H45F4N5O13
Masa cząsteczkowa:
843.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C(NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
InChI
1S/C37H45F4N5O13/c38-24-23-25(39)35(41)36(34(24)40)59-33(53)10-15-55-17-19-57-21-22-58-20-18-56-16-12-43-37(54)26(44-28(48)9-14-46-31(51)6-7-32(46)52)3-1-2-11-42-27(47)8-13-45-29(49)4-5-30(45)50/h4-7,23,26H,1-3,8-22H2,(H,42,47)(H,43,54)(H,44,48)
Klucz InChI
QODWSCJQLAMMBN-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester Bis-MAL-Lysine-98694-TFP to unikalny środek sieciujący zawierający dwie grupy maleimidowe, po jednej na każdej aminie lizyny, 4-jednostkowe ramię dystansowe o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 oraz ester 2,3,5,6-tetrafluorofenylu (TFP). Każda grupa maleimidowa reaguje z grupą sulfhydrylową, a ester TFP reaguje z wolną aminą. Rozpórka o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 jest hydrofilowa i nieimmunogenna. Odczynnik ten może być stosowany do modyfikacji lub tworzenia koniugatów z przeciwciałami, fragmentami przeciwciał, peptydami i małymi cząsteczkami.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)