Merck
QBD11203
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®24-TFP ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H104BrF4NO27
Masa cząsteczkowa:
1415.35
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
Cechy i korzyści
Bromoacetamido-dPEG ®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)