Merck
QBD10555
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®36-TFP ester
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C88H156F4N2O41
Masa cząsteczkowa:
1974.16
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
Cechy i korzyści
MAL-dPEG ®₃₆-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the TFP ester with a primary amine and reaction of the maleimide with a free thiol.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)