Merck
QBD11371
Sigma-Aldrich
Tetra(-dPEG ®11-DBCO)PE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C193H288N12O60
Masa cząsteczkowa:
3736.40
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Tetra(-dPEG ®₁₁-DBCO)PE has four DBCO groups which can each react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)