Kluczowe dokumenty
QBD11372
Bis-dPEG ®11-DBCO
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: branched
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Bis-dPEG ®₁₁-DBCO is a bi-functional reagent which can be used to react each DBCO group with an azide through copper-free "click" chemistry.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)