Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)