T9410
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, 11.4-13.9% total nitrogen, suitable for biotechnology and microbiology
Synonim(y):
Peptone from casein, Peptone from casein, casein tryptic digested, Tryptone
About This Item
Polecane produkty
product name
Tryptone, Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Poziom jakości
Postać
powder
opakowanie
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
analiza azotu
11.4-13.9% total
strata
≤11% loss on drying
pH
6.6-7.4
Zastosowanie
microbiology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?