70194
Tryptone Water
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (tryptic hydrolysate of casein), 10.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
sample preparation
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?