75605
m-CP Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Membrane Clostridium perfringens Agar Base
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
bromocresol purple, 0.04 g/L
L-cysteine hydrochloride, 1 g/L
ferric chloride 6H2O, 0.09 g/L
indoxyl-β-D-glucoside, 0.06 g/L
magnesium sulfate 7H2O, 0.1 g/L
sucrose, 5 g/L
tryptose, 30 g/L
yeast extract, 20 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.6±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective and differential for Clostridium spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms