Key Documents
51962
m-CP selective Supplement I
suitable for microbiology
Synonim(y):
Membrane Clostridium Perfringens Selective Supplement I, Polymyxin B sulfate - D-cycloserine mixture
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Clostridium spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
An antibiotic supplement recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Zastosowanie
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Komponenty
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 200.0 mg, Polymyxin B sulphate 12.5 mg
D-Cycloserine 200.0 mg, Polymyxin B sulphate 12.5 mg
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?