Merck
61025
Millipore
Legionella (GVPC) Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
sterylność
sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Legionella spp.
Komponenty
(per vial, sufficient for 490 ml medium)
Glycine 1.5 g
Vancomycin hydrochloride 0.5 mg
Polymyxin B sulphate 39600 IU
Cycloheximide 40 mg
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)