Kluczowe dokumenty
94423
Legionella Enrichment Broth Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
liver extract, 2.5 g/L
proteose peptone, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.9±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
water monitoring
microbiology
przydatność
Legionella spp.
Zastosowanie
Legionella Enrichment Broth Base z dodatkiem suplementów służy do wzbogacania gatunków Legionella.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 13,75 g w 500 ml wody destylowanej. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Nie podgrzewać przed sterylizacją. Schłodzić do temperatury 50°C i aseptycznie dodać 1 fiolkę suplementu wzrostu Legionella część A i część B (Twin Pack, nr kat. 42981).
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?