Key Documents
P6526
Iron(III) pyrophosphate
soluble crystals
Synonim(y):
Diphosphoric acid iron(III) salt, Ferric pyrophosphate
About This Item
Polecane produkty
Postać
soluble crystals
Poziom jakości
skład
Iron content, 10.5-12.5%
stężenie
10.5-12.5% (titration)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Fe.3H4O7P2/c;;;;3*1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;3*(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+3;;;/p-12
Klucz InChI
CADNYOZXMIKYPR-UHFFFAOYSA-B
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a cathode material for rechargeable batteries such as Na-ion batteries.
- To fabricate a hybrid overlayer on the surface of metal oxides to boostphotoelectrochemical solar water splitting reaction.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?