Kluczowe dokumenty
41932
Millipore
L-Lysine decarboxylation medium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
LD medium, Lysine Decarboxylase Broth without Peptone
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
agency
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 19250:2010
according to ISO 22964:2017
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
bromocresol purple, 0.015 g/L
dextrose, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Zastosowanie
Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone are used for differentiating Salmonella arizonae from the Bethesda Ballerup group of Enterobacteriaceae.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 9,01 grama w 1000 ml wody destylowanej. W razie potrzeby podgrzać do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Odmierzyć 5 ml do zakręcanych probówek. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)