70166
Skim Milk Powder
suitable for microbiology
Synonim(y):
Milk powder fat-free
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
skład
total nitrogen (N), 4.7-6.0%
dostępność
not available in USA and Canada
zanieczyszczenia
≤1.5% lipid
≥50.0% reducing sugars (as lactose monohydrate)
pozostałość po prażeniu
≤10%
strata
≤5% loss on drying
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Opis ogólny
Zastosowanie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.