Key Documents
O5386
Ornithine Decarboxylase Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
agency
according to GB 4789.40-2016
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
BioChemika
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for Yersinia spp.
nonselective and differential for bacteria (General Media)
Zastosowanie
Komponenty
L-Ornithine monohydrochloride, 5.00
Yeast extract, 3.00
Glucose, 1.00
Bromo cresol purple, 0.015
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?