Kluczowe dokumenty
M8802
Malonate broth
pH 6.7±0.2 (25 °C), NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.7±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Ammonium sulfate, 2.00
Dipotassium phosphate, 0.60
Monopotassium phosphate, 0.40
Sodium chloride, 2.00
Sodium malonate, 3.00
Bromo thymol blue, 0.025
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?