70152
Plate Count Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Casein-peptone Dextrose Yeast Agar, Standard Methods Agar, Tryptone Glucose Yeast Extract Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
according to GB 4789.2-2016
according to ISO 17410:2019
according to ISO 4833-1:2013
according to ISO 4833-2:2013
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 9.0 g/L
dextrose, 1.0 g/L
tryptone, 5.0 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
opakowanie
pkg of -2.5 kg
pkg of -500 g
warunki przechowywania
(Dry place, tightly sealed containers)
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mikrobiologiczna ocena bakterii występujących w przyprawach, będących potencjalnym źródłem patogenów i powodujących psucie się żywności.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques