Kluczowe dokumenty
57219
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
agency
suitable for GB 5009.253-2016
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
opakowanie
pkg of 100 g
zakres etykietowania
17% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
·
Informacje prawne
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.