Kluczowe dokumenty
57202
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 100 g
zakres etykietowania
~11.5% C
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Rurki LC-18 (oktadecylowe) z odwróconą fazą Supelclean SPE mogą być używane do ekstrakcji analitów niepolarnych do umiarkowanie polarnych z próbek wodnych.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.