54059-U
Supelclean™ LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
NH2 (amina) Pojemnik SPE, 6 ml
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene hardware
linia produktu
Supelclean™
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
zakres etykietowania
5% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
amino bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)