Kluczowe dokumenty
59305-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Synonim(y):
SUPELCOGEL 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SUPELCOGEL Ca, 6% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L19
linia produktu
SUPELCOGEL
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
SUPELCOGEL
opakowanie
1 ea of
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
wielkość cząstki
9 μm
metoda separacji
ligand exchange
Opis ogólny
SUPELCOGEL Ca, 6% crosslinked HPLC column has been used for the analysis of cephalosporin C, glucose, and fructose using normal-phase high-performance liquid chromatography (HPLC), after the batch fragmentation of cephalosporin C by a pure culture, Cephalosporium acremonium.
Informacje prawne
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Recovery of Cephalosporin C by cross-flow membrane filtration.
Wang HJ and Guo D-J
International Membrane Conference in Taiwan, 54(8), 1111-1120 (2004)
Protokoły
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL Ca