Kluczowe dokumenty
57210-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE Bulk Packing
pkg of 50 g
Synonim(y):
Carbon SPE material
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
agency
suitable for EPA 1633
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
opakowanie
pkg of 50 g
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
100 m2/g
grupa aktywna macierzy
carbon phase
wielkość cząstki
120-400 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Graphitized Non-Porous Carbon
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Surface area: 100m2/g; Particle size.:100/400 mesh
  • Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
  • Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
  • Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
  • Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetables
Informacje prawne
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J C J van Esterik et al.
Archives of toxicology, 90(3), 701-715 (2015-04-02)
Perfluorooctanoic acid (PFOA) is known to cause developmental toxicity and is a suggested endocrine disrupting compound (EDC). Early life exposure to EDCs has been implicated in programming of the developing organism for chronic diseases later in life. Here we study
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protokoły
Extraction and Analysis of Agricultural Pesticides from Oranges Using the “QuEChERS” Method
Powiązane treści
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Ekstrakcja do fazy stałej oczyszcza próbki do analizy chromatograficznej, poprawiając jakość danych i chroniąc kolumny analityczne.