Kluczowe dokumenty
504270
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 100 mg
opakowanie
pk of 108
zakres etykietowania
~11.5% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
1 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Rurka 949 LC-18 SPE jest stosowana w metodzie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) do ekstrakcji związków niepolarnych do umiarkowanie polarnych z próbek wodnych.
Zastosowanie
949 LC-18 SPE Tube może być używana do ekstrakcji do fazy stałej:
  • Artesunatu, dihydroartemizyniny, meflochiny, amodiaquine i desethylamodiaquine w próbkach ludzkiego osocza przed ich oznaczeniem metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC) sprzężonej z detektorem elektrochemicznym (EC) lub detektorem ultrafioletowym (UV).
  • Kwas ursodeoksycholowy w próbkach surowicy krwi przed jego analizą metodą HPLC-UV.
  • Kalikozyna-7-O-β-D-glukozyd, ononina, astragalozyd IV, astragalozyd I i kwas ferulowy w próbkach osocza szczurów po doustnym podaniu ekstraktu Danggui Buxue Tang, przed ich badaniami farmakokinetycznymi metodą LC sprzężoną ze spektrometrią mas (MS).
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validation of high performance liquid chromatography-electrochemical detection methods with simultaneous extraction procedure for the determination of artesunate, dihydroartemisinin, amodiaquine and desethylamodiaquine in human plasma for application in clinical pharmacological studies of artesunate-amodiaquine drug combination.
Lai CS, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 877(5-6), 558-562 (2009)
Simultaneous determination of calycosin-7-O-β-D-glucoside, ononin, astragaloside IV, astragaloside I and ferulic acid in rat plasma after oral administration of Danggui Buxue Tang extract for their pharmacokinetic studies by liquid chromatography-mass spectrometry.
Wen XD, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 865(1-2), 99-105 (2008)
An analytical method with a single extraction procedure and two separate high performance liquid chromatographic systems for the determination of artesunate, dihydroartemisinin and mefloquine in human plasma for application in clinical pharmacological studies of the drug combination.
Lai CS, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 857(2), 308-314 (2007)
Barbara Sivakova et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-02-13)
The phosphorylation of proteins modulates various functions of proteins and plays an important role in the regulation of cell signaling. In recent years, label-free quantitative (LFQ) phosphoproteomics has become a powerful tool to analyze the phosphorylation of proteins within complex
M Nobilis et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 24(5-6), 937-946 (2001-03-15)
Ursodeoxycholic acid (3 alpha,7 beta-dihydroxy-5 beta-cholanoic acid, UDCA) is a therapeutically applicable bile acid widely used for the dissolution of cholesterol-rich gallstones and in the treatment of chronic liver diseases associated with cholestasis. UDCA is more hydrophilic and less toxic
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5042704061833666494
504270-SAMPLE