Key Documents
52613-U
Supelco
Discovery® DSC-18Lt SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonim(y):
Discovery® DSC-18Lt, PK54 3ML 500 mg
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 54
zakres etykietowania
11% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
3 mL
macierz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Monomerically bonded, octadecyl (11 %C), endcapped
  • Increased retention for moderately polar hydrophobic molecules
  • Used to elute very large hydrophobic molecules that are too strongly retained on DSC-18.
  • Offers opportunity to differentiate between drug metabolites in bioanalysis applications
  • Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic compounds using weaker organic solvents at lower volumes
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protokoły
HPLC Analysis of Barbiturates in Serum on Discovery® C18 after SPE using Discovery® DSC-18Lt
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC