Kluczowe dokumenty
57231
Supelco
Supelclean ENVI-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 54
zakres etykietowania
14% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
3 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Informacje prawne
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.