Merck
34006
Supelco
1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
AHD-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
KVYKDNGUEZRPGJ-VMIGTVKRSA-N
Zastosowanie
1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3 may be used as an internal standard for the quantification of 1-amino-2,4-imidazolidinedione in shrimp using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)