Kluczowe dokumenty
33868
2-NP-AOZ
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CCOC2=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+
Klucz InChI
OHYXOGZWSSNLON-YRNVUSSQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)