57233
Supelclean™ ENVI™-8 SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 30
zakres etykietowania
14% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
macierz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
- Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
- Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.