Key Documents
70186
EMB Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
Eosin Methylene Blue Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.0 g/L
eosin Y, 0.4 g/L
lactose, 10.0 g/L
methylene blue, 0.065 g/L
peptone, 10.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
przydatność
slightly selective and differential for Candida spp.
slightly selective and differential for Citrobacter spp.
slightly selective and differential for Enterobacter spp.
slightly selective and differential for Enterococcus spp.
slightly selective and differential for Escherichia coli
slightly selective and differential for Klebsiella spp.
slightly selective and differential for Proteus spp.
slightly selective and differential for Salmonella spp.
slightly selective and differential for Staphylococcus spp.
slightly selective and differential for coliforms
slightly selective and differential for enterobacteriaceae
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.