Merck
00185
Millipore
Acetamide Nutrient Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbe id | utilization test: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective by defined nutrients for Pseudomonas spp.
Zastosowanie
Syntetyczne podłoże do wykrywania mikrobiologicznego wykorzystania acetamidu. Odpowiada sugestiom "Deutsches Institut für Normung (DIN)" i procedurom testowym określonym w §35 LMBG do badania wody na obecność Pseudomonas aeruginosa.
Komponenty
Composition
Part A (Cat. No. 62192-109.4-KC)
Magnesium sulfate 0.158g/L
Sodium chloride 0.2g/L
Sodium molybdate 0.005g/L
Ferrous sulfate 0.0005g/L
Dipotassium hydrogen phosphate 0.2g/L
Part B (Cat. No. 00160-390.6G-KC)
Acetamide 2.0g/L
Uwaga dotycząca przygotowania
Wskazówki:
Rozpuścić 0,56 g Acetamide Nutrient Broth Part A i 2 g Acetamide w 950 ml wody destylowanej. Sprawdzić pH i w razie potrzeby dostosować. Uzupełnić do 1 litra i przelać do probówek. Autoklawować w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Technika:
Pożywkę zaszczepia się kilkoma pętlami z badanej hodowli i inkubuje w temperaturze 32-35°C przez 24-48 godzin przed przeniesieniem do pożywki izolacyjnej.
Aby potwierdzić obecność Ps. aeruginosa, zaszczepić pętlę hodowli w bulionie Asparagine Proline Broth (nr kat. 17129) i inkubować w temperaturze 35-37°C przez 24 godziny. Po tym czasie wlać 1-2 krople odczynnika Nesslera
(nr kat. 72190) na hodowlę i zweryfikować produkcję amoniaku: zmiana koloru na żółty będzie oznaczać pozytywną produkcję amoniaku, a tym samym obecność Ps. aeruginosa.
Inne uwagi
Decomposition of acetamide as taxonomic marker for some species of the genus Pseudomonas; Comparative studies on the enrichment of P. aeruginosa
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R H Schubert et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. Erste Abteilung Originale. Reihe A: Medizinische Mikrobiologie und Parasitologie, 233(3), 342-346 (1975-11-01)
The comparative examination of the acetamide-decompostition and of the acetamide-utilisation as sole source of carbon demonstrates that various groups of the Pseudomonas species with the same kind of reaction have to be distinguished. The acetamide-decomposition-test according to BUHLMANN et al.
H.H. Guenich et al.
Zentralblatt Fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene, 252, 230-230 (1982)
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.