Merck
70887
Millipore
Cetrimide Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Pseudomonas Selective Agar
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
cetiltrimethyl-ammonium bromide, 0.3 g/L
gelatin peptone, 20.0 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
potassium sulfate, 10.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring
microbiology
przydatność
selective for Pseudomonas spp.
Zastosowanie
Agar z cetrymidem był używany do selektywnej izolacji Pseudomonas aeruginosa.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 46,7 g w 1 litrze wody destylowanej i dodać 10 ml glicerolu (nr kat. 49767). Doprowadzić do wrzenia i rozprowadzić do probówek lub kolb. Sterylizować w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ludmila Yarmolinsky et al.
Plants (Basel, Switzerland), 8(12) (2020-01-01)
Phlomis viscosa Poiret is an evergreen shrub growing in Israel, Turkey, Lebanon, and Syria with acknowledged pro-wound healing (WH) properties. In this study, we evaluated the pro-WH potential of selected compounds found in this plant. Among the pro-WH compounds (identified
Stefan Bohr et al.
PloS one, 10(11), e0140440-e0140440 (2015-11-04)
In severe burn injury the unique setting of a depleted, dysfunctional immune system along with a loss of barrier function commonly results in opportunistic infections that eventually proof fatal. Unfortunately, the dynamic sequence of bacterial contamination, colonization and eventually septic
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.