Key Documents
17208
Pseudomonas Isolation Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, for primary isolation and identification of Pseudomonas
Synonim(y):
Pseudomonas Agar
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 13.6 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
triclosan (Irgasan), 0.025 g/L
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
selective for Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.