Kluczowe dokumenty
50875
GSP Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Pseudomonas Aeromonas Selective Agar acc. to Kielwein
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 12 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
phenol red, 0.36 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L
sodium L-glutamate, 10 g/L
starch (soluble), 20 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
Aeromonas spp.
selective and differential for Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.