CCW4547
Chromogenic Pseudomonas Agar Plates
Solid culture medium for selective isolation and detection of Pseudomonas aeruginosa, suitable for microbiology
Synonim(y):
CPA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
solid
okres trwałości
2 mo. at 2‑14 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 10.00 g/L
buffers, 2.15 g/L
peptones, 14.00 g/L
selective chromogenic mix, 0.24 g/L
opakowanie
box of 30 plates
warunki przechowywania
(Tightly closed)
śr. płytki
55 mm
plate filling volume
9 mL
kolor
yellowish
pH
7.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)