Kluczowe dokumenty
P1852
Millipore
Pseudomonas agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
For Fluorescein
About This Item
Kod UNSPSC:
41171609
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Zastosowanie
Recommended for the detection of fluorescein production by Pseudomonas.
Komponenty
Ingredients (g/L)
Casein enzymic hydrolysate, 10.00
Proteose peptone, 10.00
Dipotassium phosphate, 1.50
Magnesium sulphate, 1.50
Agar, 15.00
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 38 g podłoża Pseudomonas Agar (For Fluorescein) w 1000 ml wody destylowanej zawierającej 10 ml glicerolu (nr kat. 49767). Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin.
King E O, et al.
Translational Research, 44(2), 301-307 (1954)
United States Pharmacopeia (1985)
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.