Z699101
Pseudomonas Broth
Synonim(y):
agar i bulion, bulion agarowy, nośnik bulionu
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opakowanie
pack of 50 × 2 mL
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10496119
Zastosowanie
food and beverages
przydatność
Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Pseudomonas aeruginosa is characterized by the production of pyocyanin (a blue green, water soluble, non-fluorescent, phenazine pigment) which is stimulated by the inclusion of magnesium chloride and potassium sulfate in the broth. Irgasan, an antimicrobial agent, selectively inhibits gram-positive and gram-negative bacteria other than pseudomonads. Glycerol both serves as an energy source and helps in the promotion of pyocyanin.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z699101-50EA | 4061832804491 |