MHA000P2P
Pseudomonas Selective Broth
Ampoule, Selective media for Pseudomonas. Inhibits other bacteria.
Synonim(y):
PS broth
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 50 tests
pojemność
2 mL
filling volume
2 mL
kolor
amber to green-amber, some particulates may be present in final product
moc wejściowa
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type wine
sample type cider
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
pożywka hodowlana
Komentarz do analizy
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1