MHA000P2S
m-Heterotrophic Plate Count Broth
2ml ampoule for the recovery of stressed heterotrophic bacteria found in various types of water. Also suitable for water samples with low counts.
Synonim(y):
m-HPC Broth
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile
Postać
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 50 tests
metody
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
pojemność
2 mL
filling volume
2 mL
kolor
clear tan to light amber
moc wejściowa
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
heterotrophic bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
pożywka hodowlana
Komentarz do analizy
E. coli (ATCC 25922)
S. epidermidis (ATCC 14990)
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3