JBRMHWG05505
55-Plus™ monitor
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, white filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Synonim(y):
Membrane filtration unit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
white filter (gridded)
Poziom jakości
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
55-PLUS™ Monitor
Parametry
100 mL sample volume
śr. filtra
55 mm
powierzchnia filtracyjna
21.1 cm2
pojemność lejka
100 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
przydatność
suitable for (microbiological analysis)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Convenient and easy to use
- Sterilized and ready-to-use device - saves time and expense
- Reduce laboratory workload
- Faster filtration rate due to the larger surface area
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Protokoły
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JBRMHWG05505 | 4053252351389 |