M00PMCB24
m-ColiBlue24 Broth
ready-to-use, suitable for microbiology, for Escherichia spp., for coliforms
Synonim(y):
EC Broth, Coliform Broth
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Poziom jakości
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 50 tests
pojemność
2 mL
filling volume
2 mL
kolor
blue
moc wejściowa
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Escherichia spp.
coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use Liquid ampoule media solve numerous problems in microbiology laboratories where time, equipment, and trained personnel are often in short supply.
- They are available in convenient, single-test 2 mL plastic ampoules, eliminating the manipulation of glass ampoules and avoiding the waste and spoilage associated with bulk packaged media.
Charakterystyka techniczna
Komentarz do analizy
E. cloacae (ATCC 23355)
E. coli (ATCC 25922)
K. pneumoniae (ATCC 13883)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2