Kluczowe dokumenty
1.07624
Millipore
Suplement selektywny Pseudomonas CN
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CN Selective Agar
Synonim(y):
Pseudomonas Selective Supplement
About This Item
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
opis
Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
Cetrimide, 100 mg per vial
Nalidixic acid, 7.5 mg per vial
opakowanie
pkg of 10 vials
metody
microbiological culture: suitable
pH
8.2-8.8 (20 °C, 63 g/L in H2O)
rozpuszczalność
63 g/L
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Pseudomonas spp.
Opis ogólny
Pseudomonas CN Selective Supplement to mieszanina 2 różnych inhibitorów w postaci liofilizatu. Cetrimid i kwas nalidyksowy hamują towarzyszącą florę Gram-dodatnią i Gram-ujemną.
Zastosowanie
Pseudomonas CN Selective Supplement to dodatek do przygotowania podłoża Pseudomonas CN Selective Agar do wykrywania i oznaczania liczby bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie za pomocą techniki filtra membranowego.
Powiązanie
Zastępuje: 1.07624.0001
Komentarz do analizy
Odzyskiwanie na podłożu testowym
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063): ≤ 0,01 %
- Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097): ≤ 0,01 % - Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0,01 % - Providencia rustigilii ATCC 13159: ≤ 0,01 % 01 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0,01 %
- Providencia rustigianii ATCC 13159: ≤ 0,01 %
Kolonie (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): zielonkawe
Wzrost (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): zahamowany
Inkubacja: 44 godz.; 35 °C; warunki tlenowe.
Odniesienie: agar z krwią (24 godz.; 30 °C; warunki tlenowe).
Suplement testowany w agarze Pseudomonas selektiv (baza) nr art. 1.07620.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3